4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 58.4 EUR
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₄H₉N₃S
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007619
CAS nummer: 3766-55-0