2-Piperazinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.8 EUR
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinone
2-Piperazinone
Formule: C₄H₈N₂O
Kookpunt: 164 °C/5,25mmHg
Smeltpunt: 134…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318687
CAS nummer: 5625-67-2