2'-Benzyloxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4566-25G OR4566-5G
APOSOR4566-25GEA 603 EUR
APOSOR4566-25G APOSOR4566-5G
2'-Benzyloxyacetophenone
2'-Benzyloxyacetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017240
CAS nummer: 31165-67-0