4-Isopropylcinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4567-100G OR4567-1G OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA 255 EUR
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G APOSOR4567-50G
4-Isopropylcinnamic acid 98%
4-Isopropylcinnamic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016544
CAS nummer: 3368-21-6