1-Boc-3-oxopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR4569-1G
OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA
22
EUR
APOSOR4569-1G
APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Formule:
C₉H₁₆N₂O₃ Smeltpunt: 156…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02181069 CAS nummer: 76003-29-7 |