(Methylthio)acetic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 526 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
(Methylthio)acetic acid 99%
(Methylthio)acetic acid
Formule: C₃H₆O₂S
Kookpunt: 130…137 °C/27mmHg
Smeltpunt: 13…14 °C
Dichtheid: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075444
CAS nummer: 2444-37-3