(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 33.7 EUR
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Smeltpunt: 34…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115307
CAS nummer: 143900-44-1