3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 26.3 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094655
CAS nummer: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8,II