(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 22 EUR
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Smeltpunt: 43…50 °C
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115306
CAS nummer: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III