1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 117 EUR
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Kookpunt: 166…167 °C/4mmHg
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00028016
CAS nummer: 6793-92-6