5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 71.6 EUR
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.92 g/mol
Smeltpunt: 159…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079717
CAS nummer: 21740-00-1