5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 155 EUR
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xylene
Formule: C₈H₈BrI
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094656
CAS nummer: 206559-43-5