2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46000-1G OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA 95 EUR
APOSOR46000-1G APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783936
CAS nummer: 2164-65-0