2-Chloorbutaan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 73.2 EUR
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chloorbutaan
2-Chloorbutaan
Formule: C₄H₉Cl
Kookpunt: 68…70 °C
Smeltpunt: –140 °C
Dichtheid: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000871
CAS nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II