Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 54.1 EUR
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672366
CAS nummer: 18650-39-0