4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR460050-1G OR460050-5G
APOSOR460050-1GEA 0 EUR
APOSOR460050-1G APOSOR460050-5G
4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
4-Chloro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025674
CAS nummer: 914106-26-6