3-Iodobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 345 EUR
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodobenzoyl chloride
3-Iodobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClIO
Kookpunt: 159…160 °C/23mmHg
Smeltpunt: 23…25 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093934
CAS nummer: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II