2-Iodobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 66.2 EUR
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
2-Iodobenzoyl chloride
2-Iodobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001040
CAS nummer: 609-67-6