2,3-Dibromopentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 105 EUR
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Formule: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5398-25-4