2-Methyl-1,3-dioxolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 243 EUR
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane
2-Methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 83 °C/760mmHg
Dichtheid: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003210
CAS nummer: 497-26-7
UN: 1993
ADR: 3,II