4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR460071-1G OR460071-5G
APOSOR460071-1GEA 312 EUR
APOSOR460071-1G APOSOR460071-5G
4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃Cl₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030631
CAS nummer: 22432-68-4