2-Ethylhexyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR460077-100G OR460077-500G
APOSOR460077-100GEA 0 EUR
APOSOR460077-100G APOSOR460077-500G
2-Ethylhexyl bromide
2-Ethylhexyl bromide
Formule: C₈H₁₇Br
Kookpunt: 110…111 °C
Dichtheid: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000220
CAS nummer: 18908-66-2