N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46012-100G OR46012-25G OR46012-5G
APOSOR46012-100GEA 0 EUR
APOSOR46012-100G APOSOR46012-25G APOSOR46012-5G
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005904
CAS nummer: 5460-29-7