1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 220 EUR
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Formule: C₅H₉Br
Kookpunt: 82…83 °C/150mmHg
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000242
CAS nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II