Resveratrol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46018-100G OR46018-500G OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA 99.3 EUR
APOSOR46018-100G APOSOR46018-500G APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Smeltpunt: 261…267 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00133799
CAS nummer: 501-36-0