2-Nitrobenzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.6 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 127…133 °C/10mmHg
Smeltpunt: 46…48 °C
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007185
CAS nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II