2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 60 EUR
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Smeltpunt: 57…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017153
CAS nummer: 531-37-3
EINECS: 208-507-0