2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46024-1G OR46024-250MG
APOSOR46024-1GEA 528 EUR
APOSOR46024-1G APOSOR46024-250MG
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₁₆BNO₃S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD10688611
CAS nummer: 1312765-17-5