Diethyl dibromomalonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 90.6 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Diethyl dibromomalonate
Diethyl dibromomalonate
Formule: C₇H₁₀Br₂O₄
Kookpunt: 108…110 °C/4mmHg
Dichtheid: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015154
CAS nummer: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
UN: 1760
ADR: 8,III