(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 30.8 EUR
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 80 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064327
CAS nummer: 86087-23-2