4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 23.4 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04112523
CAS nummer: 114077-82-6