2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 430 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00266792
CAS nummer: 64622-16-8