4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 22 EUR
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11521292
CAS nummer: 573764-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III