1-Bromobutane-2,3-dione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46042-5G OR46042-1G
APOSOR46042-5GEA 210 EUR
APOSOR46042-5G APOSOR46042-1G
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
1-Bromobutane-2,3-dione
Formule: C₄H₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 5308-51-0