3-Indolylglyoxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 80.5 EUR
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
3-Indolylglyoxylic acid
3-Indolylglyoxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: 217 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005625
CAS nummer: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9