2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 124 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Kookpunt: 143 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052393
CAS nummer: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III