4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46046-100G OR46046-25G
APOSOR46046-100GEA 54.8 EUR
APOSOR46046-100G APOSOR46046-25G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065564
CAS nummer: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8