4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46048-1G
OR46048-5G
APOSOR46048-1GEA
0
EUR
APOSOR46048-1G
APOSOR46048-5G
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formule:
C₈H₆BrNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09753723 CAS nummer: 120315-65-3 |