2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 0 EUR
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00158966
CAS nummer: 57381-49-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III