Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 64.3 EUR
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₄O₂
Smeltpunt: 211…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01928388
CAS nummer: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1