2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole
OR46067-10G OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-10GEA 0 EUR
APOSOR46067-10G APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formule: C₅H₈N₂O
Kookpunt: 140…145 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03419343
CAS nummer: 180207-57-2