3-Methylcrotonic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 22 EUR
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonic acid 98%
3-Methylcrotonic acid
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 194…195 °C
Smeltpunt: 65…70 °C
Dichtheid: 1,969 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004366
CAS nummer: 541-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III