3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 38 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Smeltpunt: 225…229 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04035658
CAS nummer: 41198-02-1