Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-CHLORO-4-(METHOXYCARBONYL)BENZONITRILE, Methyl 3-chloro-4-cyanobenzoate, 3-CHLORO-4-CYANO-BENZOIC ACID METHYL ESTER
OR46071-100MG OR46071-250MG OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA 85 EUR
APOSOR46071-100MG APOSOR46071-250MG APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195.602 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756074
CAS nummer: 214759-66-7