2-Bromo-4-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 419 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870189
CAS nummer: 133430-98-5