5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 22 EUR
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 40 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656270
CAS nummer: 27063-90-7