3-Bromo-5-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 135 EUR
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Bromo-5-iodoanisole
3-Bromo-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547766
CAS nummer: 915412-18-9