3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 421 EUR
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Smeltpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368836
CAS nummer: 31872-63-6