Tridecanol (mixture of isomers)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 24.9 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formule: C₁₃H₂₈O
Kookpunt: 155…156 °C/15mmHg
Smeltpunt: 29…34 °C
Dichtheid: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01778419
CAS nummer: 26248-42-0