2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 139 EUR
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Smeltpunt: 242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06011090
CAS nummer: 2510-37-4